Documentos clave
GE17-0886-04
Gammabind Plus Sepharose
Cytiva 17-0886-04, pack of 500 mL
Seleccione un Tamaño
1 PKG
22.200,00 €
22.200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
22.200,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
22.200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
ligand
recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
envase
pack of 500 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0886-04
condiciones de almacenamiento
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Matriz
6% cross-linked agarose
diámetro promedio
90 μm
cleaning in place
2-9
Intervalo de trabajo
3-9
capacidad
>20 mg binding capacity(human IgG/ml)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
GammaBind Plus Sepharose is used for lab-scale affinity purification of IgG from a large variety of species and has better binding to rat and mouse IgG subclasses compared to GammaBind Sepharose.
GammaBind G Plus is GammaBind G, Type 3, covalently immobilized to Sepharose CL-6B by the maleimide activation method.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Características y beneficios
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for enhanced binding to rat and mouse IgG subclasses at laboratory scale.
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse.
  • Yields up to 18 mg/mL mouse IgG.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)