GE17-0686-01
Mini Q™ PC 3.2/3
About This Item
Productos recomendados
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2N+(CH3)3
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pkg of 1 ea
Parámetros
100 bar (1450 psi) (Over the Packed Bed During Operation)
1450 psi
lecho tamaño
3.2 mm × 30 mm
lecho volumen
0.24 mL
columna D.I.
3.2 mm
Matriz
PS-DVB particle platform
monodisperse polystyrene/divinyl benzene particles
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
3 μm
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
3-11
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Monodisperse 3 μm nonporous beads yield exceptional resolution, speed, reproducibility, and durability.
- PC columns are designed for micropurification.
- Nonporous matrix of MiniBeads improves resolution and flow kinetics, better withstands back pressure, and minimizes nonspecific adsorption of the sample.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)