Documentos clave
GE17-0471-01
Broad pl Calibration Kit pH 3-10
Cytiva 17-0471-01
Seleccione un Tamaño
1 PKG
439,00 €
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
439,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.22
439,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
solid
Características
wetted part: no
envase
pkg of 10 vials
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0471-01
color
White
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
pl markers are lyophilized mixtures of stable, salt-free, highly purified proteins. The markers may be run in parallel with the experimental samples on isoelectric focusing gels. These markers are not prestained.
The precisely defined pI of the markers allows a permanent and accurate calibration of sample components. pH gradients and pI can be measured to within 0.01 to 0.05 pH unit. The progress of the focusing experiment can be monitored visually by the focusing of methyl red or cytochrome c.
Aplicación
To be used for isoelectric focusing (IEF)
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)