GE17-0230-01
SP-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0230-01, pack of 100 g
Sinónimos:
Affinity Gel, Sephadex C-25
Seleccione un Tamaño
475,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
475,00 €
Productos recomendados
Características
autoclavable (30 min at 121oC in 0.1M sodium chloride)
envase
pack of 100 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0230-01
Matriz
cross-linked dextran base material (Sephadex)
grupo activo de la matriz
sulphopropyl functional group
tamaño de partícula
40-100 μm (dry)
pH operativo
2-13
capacidad
2-2.6 mmol/g ion exchange capacity
técnica de separación
cation exchange
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Contenido relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.