GE17-0180-02
DEAE-Sephadex® A-50
Cytiva 17-0180-02, pack of 500 g
Sinónimos:
DEAE-Sephadex Column
Seleccione un Tamaño
2170,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
2170,00 €
Productos recomendados
ligand
diethylaminoethyl
descripción
Ion Exchanger Type (value)
Características
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
envase
pack of 500 g
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0180-02
condiciones de almacenamiento
dry media
Matriz
cross-linked dextran
tamaño de partícula
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Intervalo de trabajo
2-12
capacidad
binding capacity
idoneidad
none detected for bioprocess medium
Descripción general
Sephadex® ion exchangers are produced by introducing functional groups onto the cross-linked dextran matrix. These groups are attached to glucose units in the matrix by stable ether linkages.
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Características y beneficios
- Weak anion exchanger suitable batch techniques.
- High binding capacities.
- Well-proven and widely used especially in approved plasma fractionation processes.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)