GE11-0032-75
HiTrap® Capto™ MMC
Cytiva 11-0032-75, pack of 5 × 5 mL
Seleccione un Tamaño
686,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
686,00 €
Productos recomendados
descripción
Ion Exchanger Type (value)
envase
pack of 5 × 5 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 11-0032-75
Parámetros
<20 ml/min flow rate
42 psi
lecho tamaño
16 mm × 25 mm
lecho volumen
5 mL
columna D.I.
16 mm
Matriz
highly cross-linked agarose
tam. prom. pieza
75 μm (d50v)
cleaning
2-14
Intervalo de trabajo
2-12
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
Aplicación
The Capto™ MMC ligand may interact with Proteins in many different ways. It contains a carboxyl group, and thus it is a weak cation exchanger. However, in addition to the ionic interactions several other types of interactions are involved, including hydrogen bonding and hydrophobic interaction.
Características y beneficios
- High dynamic binding capacity at high conductivity.
- Selectivity allows binding in the presence of salt.
- High volume throughput.
- HiTrap® Capto™ MMC can be used to bind Proteins at the conductivity of the feed material and to solve specific purification challenges.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.