GE10600123
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membrane sandwich, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Sinónimos:
blotting and detection, blotting membrane
Seleccione un Tamaño
176,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
176,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600123
lámina An × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamaño de poro
0.2 μm pore size
Descripción general
Características y beneficios
- Contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Hybond LFP 0.2 µm PVDF membranes preassembled with 2 × 3MM Chr Blotting papers.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)