GE10600116
Amersham™ Protran® Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
Seleccione un Tamaño
191,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
191,00 €
Productos recomendados
envase
pkg of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600116
lámina An × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
tamaño de poro
0.1 μm pore size
Descripción general
Características y beneficios
- Precut Amersham Protran 0.1 µm nitrocellulose membranes.
- Sandwich packs are designed for convenience and ease of use.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)