Documentos clave
GBL103280
Grace Bio-Labs reusable CultureWell gaskets
wells, 8, well diam. × depth 6 mm × 1 mm, well capacity (15-30 μL)
Sinónimos:
reusable slide gasket, reusable slide well
Seleccione un Tamaño
10 EA
92,60 €
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
92,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.22
92,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
clear silicone
esterilidad
(non-sterile)
non-sterile
Características
wells 8
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 103280
externo L × An
61 mm × 24 mm
superficie del pocillo
0.3 cm2
pocillo capacidad
(15-30 μL)
pocillo diám. × profundidad
6 mm × 1 mm
pocillos
8
Descripción general
Gaskets are ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes. Gaskets are non-sterile and may be sterilized by autoclaving, UV or alcohol. Ideal for forming wells on glass microscope slides or in polystyrene dishes and to isolate cells using removable hydrophobic barriers on coverglass.
Aplicación
High resolution microscopy
Fluorescent imaging
Immunohistochemistry
Cell Culture
Información legal
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)