Saltar a
G7274
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
≥98% (GC)
DL-Glyceric acid hemicalcium salt hydrate
Sinónimos:
2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, Hemicalcium DL-glycerate, hemi-Calcium DL-glycerate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
329,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
[HOCH2CH(OH)COO]2Ca · ×H2O
Número CAS:
Peso molecular:
250.22 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
282-247-6
Beilstein/REAXYS Number:
4614104
MDL number:
329,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
impurities
<18% water (Karl Fischer)
color
beige
mp
134 °C (dec.) (lit.)
solubility
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
cation traces
Ca: 15.5-16.5% (anhydrous)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OCC(O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-UHFFFAOYSA-L
General description
DL-glyceric acid is also known as 2,3-dihydroxypropanoic acid. [1]
Biochem/physiol Actions
Glyceric acid is an intermediate in the glycolysis pathway.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
36749450032K6250
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
≥97.0% (KT)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow (1 N Hydrochloric acid)
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 49-51 mg/mL
form
crystalline
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
impurities
<18% water (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña