Saltar a
K6250
2-Keto-D-gluconic acid hemicalcium salt hydrate
Sinónimos:
D-Arabino-2-hexulopyranosonic acid hemicalcium salt hydrate, Calcium 2-keto-D-gluconate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
339,00 €
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
779,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H9O7 · ½Ca · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
213.17 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3808734
339,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
water: 49-51 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/2C6H10O7.Ca.H2O/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;;/h2*2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-,3-,4+;;/m11../s1
InChI key
LBTJSFDOKRLTMQ-LWDDDOIUSA-L
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K4125G025960714
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
solubility
water: 49-51 mg/mL
solubility
water: ~50 g/L
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)