G5419
Anti-GAD1/GAD2 Antibody
mouse monoclonal, K-87
Sinónimos:
Anti-GAD 67
Seleccione un Tamaño
558,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
558,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Monoclonal Anti-Glutamic Acid Decarboxylase 67 (GAD67) antibody produced in mouse, clone K-87, purified antibody
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
K-87, monoclonal
mol peso
antigen 67 kDa
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
~1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500-1:20,000 (with antigen-retrieval step)
western blot: 1:500-1:20,000 using mouse brain extract
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GAD1(2571)
mouse ... Gad1(14415)
rat ... Gad1(24379)
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)