Merck
G5000
Sigma-Aldrich
α-D-Glucose
anhydrous
Sinónimos:
α-Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
180.16
Número CE:
Número MDL:
grado
anhydrous
mp
153-156 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable