Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
200 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 129,00 € |
500 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 254,00 € 215,90 € |
2500 units | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1040,00 € |
Acerca de este artículo
129,00 €
type
Grade IV
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
≥400 units/mg protein
foreign activity
glyoxalase II ≤1%
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥400 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥300 units/mg protein | specific activity ≥350 units/mg protein |
| form buffered aqueous glycerol solution | form - | form lyophilized powder (contains buffer salts) | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity glyoxalase II ≤1% | foreign activity - | foreign activity - | foreign activity L-Glutamic dehydrogenase ≤0.05%, Creatine phosphokinase, myokinase, 6-phosphogluconic dehydrogenase and alcohol dehydrogenase ≤0.001%, Glucose-6-phosphate dehydrogenase ≤0.005%, Glutathione reductase ≤0.005%, Phosphoglucose isomerase ≤0.002% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| type Grade IV | type - | type - | type - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?