Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C(NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H27N3O6/c1-11(2)16(22-17(25)13(20)8-9-15(23)24)18(26)21-14(19(27)28)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,16H,8-10,20H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,25)(H,23,24)(H,27,28)
Clave InChI
FVGOGEGGQLNZGH-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?