G2767
Glass microcarrier beads
150-210 μm, density: 1.03 g/cm3 at 25 °C
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41100000
Productos recomendados
Materiales
glass
tamaño de partícula
150-210 μm
densidad
1.03 g/cm3 at 25 °C
Aplicación
For suspension culture of anchorage-dependent cells.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)