Merck
473642
Sigma-Aldrich
Glycidyl hexadecyl ether
technical grade
Sinónimos:
2,3-Epoxypropyl hexadecyl ether
Seleccione un Tamaño
50 G
103,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
103,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H38O2
Número de CAS:
Peso molecular:
298.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
28-31 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCOCC1CO1
InChI
1S/C19H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20-17-19-18-21-19/h19H,2-18H2,1H3
Clave InChI
YZUMRMCHAJVDRT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Lei Zou et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 14(10), 1785-1795 (2018-07-26)
Convenient methods for the preparation of gene delivery platforms based on branched low molecular weight polyethylenimine (PEI) were described. Firstly, PEI lipids, with a low molecular weight PEI headgroup and hexadecyl chain tail group, were prepared through a highly efficient