Documentos clave
G2528
Glass strips
For thick section (Histology) knives
Seleccione un Tamaño
1 PKG
76,10 €
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
76,10 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
76,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Pre-washed and ready to use
envase
pkg of 12 strips
tamaño
8 in. (203 mm) × 1 1/2 in. (38 mm) × 1/4 in. (6 mm)
Descripción general
Specially formulated for microtomy knife making.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)