Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 108,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41100000
Material:
nickel
Packaging:
vial of 25 grids
108,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
nickel
description
Thin-bar grids
packaging
vial of 25 grids
diam.
3.05 mm
grid size
1000 mesh × 25 μm pitch
hole W
19 μm
open area size
55%
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material nickel | material copper | material nickel | material gold |
| packaging vial of 25 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids | packaging vial of 100 grids |
| description Thin-bar grids | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border | description Regular grids with center mark and solid border |
| open area size 55% | open area size 55% | open area size 69% | open area size 44% |
| diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm | diam. 3.05 mm |
| grid size 1000 mesh × 25 μm pitch | grid size 200 mesh × 125 μm pitch | grid size 100 mesh × 250 μm pitch | grid size 400 mesh × 62 μm pitch |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Grids for transmission electron microscopy
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?