G1278
Galantide
≥90% (HPLC)
Sinónimos:
M15
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥90% (HPLC)
formulario
powder
técnicas
drug transporter assay: suitable
color
white
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc4ccc(O)cc4)NC(=O)CNC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc5c[nH]c6ccccc56)NC(=O)CN)[C@@H](C)O)C(N)=O
InChI
1S/C104H151N25O26S/c1-54(2)39-70(91(142)113-52-87(139)129-37-20-27-80(129)103(154)120-69(33-35-82(107)134)93(144)119-68(32-34-81(106)133)94(145)124-76(44-61-23-16-13-17-24-61)99(150)123-74(43-60-21-14-12-15-22-60)92(143)112-51-86(138)116-71(40-55(3)4)95(146)118-67(89(109)140)36-38-156-11)121-96(147)72(41-56(5)6)122-98(149)75(45-62-28-30-64(132)31-29-62)117-85(137)50-111-90(141)58(9)114-102(153)79(53-130)127-100(151)78(47-83(108)135)125-97(148)73(42-57(7)8)126-104(155)88(59(10)131)128-101(152)77(115-84(136)48-105)46-63-49-110-66-26-19-18-25-65(63)66/h12-19,21-26,28-31,49,54-59,67-80,88,110,130-132H,20,27,32-48,50-53,105H2,1-11H3,(H2,106,133)(H2,107,134)(H2,108,135)(H2,109,140)(H,111,141)(H,112,143)(H,113,142)(H,114,153)(H,115,136)(H,116,138)(H,117,137)(H,118,146)(H,119,144)(H,120,154)(H,121,147)(H,122,149)(H,123,150)(H,124,145)(H,125,148)(H,126,155)(H,127,151)(H,128,152)/t58-,59+,67-,68-,69-,70-,71-,72-,73-,74-,75-,76-,77-,78-,79-,80-,88-/m0/s1
Clave InChI
TZOJVPDIYKRJSM-GKPUQKAJSA-N
Información sobre el gen
human ... GAL(51083)
Amino Acid Sequence
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable