G0800
GS21™ Supplement (50X)
Serum-free Neural Media Supplement
About This Item
Productos recomendados
descripción
Designed to be used in conjunction with N3100.
esterilidad
sterile; sterile-filtered
Formulario
liquid
caducidad
4 weeks (at 2-8 °C after thaw)
concentración
50 X (Stock Concentration)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Significantly improves long-term viability of rat and mouse primary neurons in vitro.
- Enhances neurite outgrowth of primary neurons in culture.
- Supports growth and maintenance of primary neurons at low or high cell density plating.
Nota de preparación
1. GS21 Supplement is supplied as a 50X concentrate. Dilute 2mL in 100mL of your neuronal basal media.
2. For primary cortical neuron cultures, supplement with 0.5 mM dipeptide glutamine before use.
3. Once combined with media, store at 2 °C to 8 °C in the dark for up to 4 weeks.
Información legal
suplemento
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?