G0773
Guanosine 5′-triphosphate γ-(1-[2-nitrophenyl]ethyl) ester sodium salt
~95%
Sinónimos:
Caged GTP
About This Item
Ensayo
~95%
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Precaución
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?