G0754
D-Glucoheptono-1,4-lactone
≥99%
Sinónimos:
α-D-Glucoheptonic γ-lactone, D-Glycero-D-guloheptono-γ-lactone
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
mp
152-155 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][C@]1(OC(=O)[C@H](O)[C@@H]1O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H12O7/c8-1-2(9)3(10)6-4(11)5(12)7(13)14-6/h2-6,8-12H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
VIVCRCODGMFTFY-DVKNGEFBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable