Saltar a
FG0615
Medium 199
With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinónimos:
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 with Glutamine, TCM 199
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Medium 199 Earle′s with stable Glutamine, With Earle′s salts, stable glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
stable glutamine: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: yes
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Complete liquid version of the original M 199 formulation published by Morgan.
Application
Originally developed as a completely defined media formulation for the culture of primary explants. These media have broad applicability, particularly for non-transformed cells and are widely used for vaccine production, primary pancreatic explants, and lens tissues.
Still not finding the right product?
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)