F8252
Ferrocenecarboxaldehyde
Sinónimos:
Cyclopentadienyl(formylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10FeO
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Productos recomendados
mp
118-120 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[H]C(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O.C5H5.Fe/c7-5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-5H;1-5H;
Clave InChI
UQTCQJVPLIVCAX-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?