Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
grade
Molecular Biology
vapor density
1.55 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C), 30 mmHg ( 129 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
932 °F
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for nucleic acid hybridization
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formamida
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órganos diana
Blood
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 1
Punto de inflamación (°F)
305.6 °F
Punto de inflamación (°C)
152 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
75-12-7
75-12-7
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?