F5303
Monoclonal Anti-Falkor/PHD1 antibody produced in mouse
clone FLK-49, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
FLK-49, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse
técnicas
microarray: suitable
western blot: 0.5 μg/mL using total cell extracts from 293T cells transfected with Falkor-myc tagged
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Egln2(112406)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad