SAB2702132
Anti-HIF1A antibody produced in rabbit
Sinónimos:
HIF1-ALPHA, MOP1, PASD8, bHLHe78
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
liquid
mol peso
93 kDa
reactividad de especies
mouse, bovine, human, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-10000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... HIF1A(3091)
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable