Merck
F4928
Sigma-Aldrich
Flavin-Containing Monooxygenase-1, Microsomes human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous solution
Sinónimos:
FMO-1
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
441,00 €
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
441,00 €
About This Item
Comisión internacional de enzimas:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
441,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
recombinante
expressed in baculovirus infected insect cells
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
See COA for Value
mol peso
55-60 kDa
envase
vial of 2.5 mg
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−70°C
Información sobre el gen
human ... FMO1(2326)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
The FMO′s are responsible for catalyzing the oxygenation of a variety of xenobiotic and drug compounds including environmental pollutants and carcinogens which contain a nucleophilic nitrogen, sulfur, selenium, or phosphorus-containing moiety associated with their respective oxides. These enzymes are classified as Phase I or oxidative drug metabolism enzymes.
Definición de unidad
One unit will catalyze the production of 1.0 picomole of methyl p-tolylsulfoxide from methyl p-tolyl sulfide per minute at pH 9.5 at 37 deg C.
Forma física
Solution in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)