F402-05
Feline Chondrocytes: FC (Cryovial)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
feline articular cartilage (normal)
envase
pkg of 500,000 cells
fabricante / nombre comercial
Cell Applications, Inc
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
2n = 38
morfología
chondrocyte
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
arthritis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Feline Chondrocytes, CnC, are derived from normal feline articular cartilage where they produce and maintain the extracellular matrix of cartilage. Following monolayer culturing, FC can be grown in alginate microspheres to study chondrocyte proliferation and metabolism in a three-dimensional in vitro system. Alginate microspheres provide more physiological conditions for the chondrocytes that allow them to sustain normal proteoglycans production and retention. Because of the prevalence of degenerative joint disease (DJD) in geriatric cats, FC can be a useful tool for veterinary practice.
Origen línea celular
Aplicación
Componentes
Nota de preparación
- 1st passage, >500,000 cells in Feline Chondryocyte Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
- Can be cultured at least 10 doublings
Rutina de subcultivo
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)