Saltar a
F2427
Fluprostenol isopropyl ester
≥98%, ethanol solution
Sinónimos:
(±)-16-(m-Trifluoromethylphenoxy)tetranorprostaglandin F2, Travoprost
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
155,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H35F3O6
Número CAS:
Peso molecular:
500.55
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
ethanol solution
155,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
ethanol solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)OC(=O)CCC\C=C/C[C@H]1[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@@H]1\C=C\[C@@H](O)COc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
InChI key
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Biochem/physiol Actions
Potent FP prostanoid receptor agonist used in animal models for glaucoma.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2525P6617L0521
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (GC)
assay
-
form
ethanol solution
form
oil
form
ethanol solution
form
ethanol solution
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
62.6 °F - closed cup
flash_point_c
17 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)