Merck
F105
Sigma-Aldrich
Forskolina
Sinónimos:
7β-Acetoxi-8,13-epoxi-1α,6β,9α-trihidroxilabd-14-en-11-ona, Coleonol, Colforsin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H34O7
Número de CAS:
Peso molecular:
410.50
Beilstein:
1692716
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2C(C)(C)CC[C@H](O)[C@]2(C)[C@@]3(O)C(=O)C[C@@](C)(O[C@]13C)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(26)17(28-12(2)23)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16-,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
Clave InChI
OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Diterpenoide permeable a la célula que posee propiedades antihipertensivas, inotropas positivas y de activación de la adenilil ciclasa. Muchos de sus efectos biológicos se deben a su activación de la adenilil ciclasa y el aumento resultante de la concentración de AMPc intracelular. La forskolina afecta a las corrientes de calcio e inhibe la MAP cinasa.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3