Documentos clave
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
El producto EPS44I040010 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Características
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
fabricante / nombre comercial
S44I040010
Eppendorf®
Categorías relacionadas
Descripción general
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)