Documentos clave
EPM1282-9908
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 44/44R Incubator Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
El producto EPM1282-9908 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
aluminum
Características
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1282-9908 (Global)
capacidad
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Categorías relacionadas
Descripción general
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)