Documentos clave
EPM1231-9939
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks, interchangeable
Seleccione un Tamaño
1 EA
264,00 €
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
264,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.73
264,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks
interchangeable
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® M1231-9939 (NA)
Descripción general
Platform to fit the Eppendorf New Brunswick Innova 3100 water shaking waterbath.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)