Documentos clave
EPK0641-3003
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes, (5 x 2) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
El producto EPK0641-3003 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
aluminum
Características
(5 x 2) configuration
Holds 10 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® K0641-3003 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
285 mm (11.2 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 295 mm (11.6 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)