Documentos clave
EPK0641-1890
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 76 mm/ 3 in boxes, (4 x 4) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
El producto EPK0641-1890 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
aluminum
Características
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 76 mm/ 3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® K0641-1890 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
560 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Descripción general
for ULT freezer: Premium U410 and HEF U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 360 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 384 boxes + 5th compartment)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 24 racks)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)