Documentos clave
EPAG7-TT16
Test Tube Rack, for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shakers
holds 36 x 16 mm tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
405,00 €
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
405,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.73
405,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
holds 36 x 16 mm tubes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® AG7-TT16 (North America)
Descripción general
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height ­support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and ­prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)