EPACSB-1000S
Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker, for 1 L media bottles
About This Item
Productos recomendados
Características
for 1 L media bottles
for Eppendorf® New Brunswick Innova 2000 shaker
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® ACSB-1000S (Global)
An × Al
129 mm × 146 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)