Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41103816
eCl@ss:
32035290
El producto EPACE-5000S no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlefeature
for 5 L Erlenmeyer flasks, for Excella E25/E25R
manufacturer/tradename
Eppendorf® ACE-5000S (Global)
W × H
222 mm × 145 mm
compatibility
Eppendorf Shakers to hold flasks securely
General description
Flask clamps are of a single piece stainless-steel construction (not spot welded or riveted) for added strength and safety. Clamps 2 L and above come with an extra girdle for added security when agitating flasks at high speeds. Flask clamps come complete with required screws, and are fitted with coiled wire springs for added stability at elevated speeds.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platform Clamps, for Eppendorf® Shakers
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?