Key Documents
EP951040546
Eppendorf® Microplate 384/V-PP
DNA LoBind, PCR clean, V-bottom clear wells, white border
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
Materiales
V-bottom clear wells
Características
DNA LoBind
PCR clean
envase
pkg of 80 plates (5 bags x 16 plates)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 951040546 (North America)
técnicas
PCR: suitable
tamaño
384 well
color
white border
tipo de unión
low binding surface
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG