EP951033707
Eppendorf® Deepwell Plate 96/2000 uL
sterile, volume 2000 μL, green border with clear wells, pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless wells
round bottom wells
esterilidad
sterile
Características
green border with clear wells
envase
pkg of 80 plates (10 bag x 8 plates)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 951033707 (North America)
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen
2000 μL
volumen de trabajo
2 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)