EP6731000021
Eppendorf® CellXpert® C170i CO2 Incubator
Handle on left, inner door non-segmented, AC/DC input 220—240 V, 50—60 Hz, EuroPlug
Sinónimos:
Heaters
Seleccione un Tamaño
12.550,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
12.550,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6731000021
Parámetros
±4-50 °C ambient temp. range
An ×profundidad × Al
53.9 cm (21.2 in.) × 44.5 cm (14.5 in.) × 69.2 cm (27.3 in.)
platform W × depth
52.2 cm (20.6 in.) × 42.8 cm (16.9 in.)
volumen
167 L
Descripción general
Características y beneficios
- 180 °C high temperature disinfection with clear step-by-step instructions on the screen and implementation protocol for standardized procedures that can be downloaded
- The few interior parts can be removed
- from the incubator in 40 s and quickly wiped down
- No hiding place for Contamination and quick to clean: Smooth incubator chamber with no bumps
- Fanless design
- No non-sterilizable HEPA filters with fan attachment that can be potential sources of contamination
- Options for copper trim and partitioned interior doors for added protection
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)