EP6337000043
Eppendorf® Mastercycler® Nexus X2 Thermal Cyclers
Nexus X2, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230 V, 50/60 Hz (GB)
Sinónimos:
PCR machine, Thermal cycler
Seleccione un Tamaño
9640,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
9640,00 €
Productos recomendados
Características
CSA and CE compliant
Nexus X2
aluminum block
complete unit
holds 64/32?×?0.2?mL PCR tubes or 24/10?×?0.5 mL PCR tubes
unit can control 2 other units in network
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6337000043 (GB)
Parámetros
37-110 °C temp. range (Lid)
4-99 °C temp. range (control)
técnicas
PCR: suitable
An × P × Al
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
peso
11 kg
Descripción general
Certified Quality
All Eppendorf cyclers follow these quality guidelines:
- Individual, documented quality control certificates
- Calibration accordingly to national and international standards: NIST (USA), DKD/PTB (Germany), UKAS/NPL (UK)
- UL/cUL listed
Aplicación
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)