Documentos clave
EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Código UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiales
stainless steel
Características
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001061210 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
Categorías relacionadas
Descripción general
for ULT freezer: Innova U101 (max. 60 boxes)for ULT freezer: Innova U101 (max. 6 racks)
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)