EP0030140508
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 10 × 10, Holds 100 x cryotubes
Sinónimos:
Eppendorf Tube Holder
Seleccione un Tamaño
31,40 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
31,40 €
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
Características
Holds 100 x cryotubes
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030140508 (Global)
Altura
53 mm
tamaño
10 × 10
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)