EP6001000311
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 9 x boxes (3 in.), (9 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
About This Item
Productos recomendados
Materiales
stainless steel
Características
(9 x 1) configuration
Holds 9 x boxes (3 in.)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
with locking rod
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 6001000311 (Global)
técnicas
cryopreservation: suitable
P × An × Al
141 mm (5.8 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 726 mm (28.6 in.)
capacidad
(max box number per rack: 9 (9 x 1))
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)