EP5943000246
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
refrigerated, with Rotor S-4xUniversal, incl. universal buckets and adapters for 5 mL/15 mL/50 mLconical tubes, 175 – 250 mL bottles and plates, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz, US 3-pin plug
Sinónimos:
Eppendorf® Centrifuge 5910 Ri G
About This Item
Productos recomendados
Características
refrigerated
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5943000246
técnicas
centrifugation: suitable
Categorías relacionadas
Descripción general
- Centrifuge 5910 Ri G
- refrigerated
- with touchscreen interface
- Versatility Solution
- with rotor S-4xUniversal incl. universal buckets
- adapters for 5/15/50 mL and 175-250 mL bottles and plates
- 120V, US
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)