Documentos clave
EP5920769006
Eppendorf® Adapter for 7 x 10 ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EACH
325,00 €
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EACH
325,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
325,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
for FA-6x250 rotor
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920769006
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)