EP5920716000
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with high-capacity buckets, pack of 2
Seleccione un Tamaño
325,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
325,00 €
Características
capacity 27 x Eppendorf Tube® 5.0 mL
envase
pack of 2
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920716000 (Global)
Parámetros
3,138 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diámetro
17 mm
compatibilidad
for use with High-capacity bucket
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)